4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900488-1G OR900488-5G
APOSOR900488-1GEA 219 EUR
APOSOR900488-1G APOSOR900488-5G
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formel: C₉H₁₆N₂·ClH
Molecular Weight: 188.698 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22689114
CAS-Nummer: 1420800-13-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable