6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxybenzo[b]thiophene
OR900495-1G
OR900495-250MG
APOSOR900495-1GEA
372
EUR
APOSOR900495-1G
APOSOR900495-250MG
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
6-Methoxy-1-benzothiophene
Formel:
C₉H₈OS Molecular Weight: 164.224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13181215 CAS-Nummer: 90560-10-4 |