5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(1-Hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR900528-5G
APOSOR900528-5GEA 122 EUR
APOSOR900528-5G
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione 95%
5-(1-hydroxyethylidene)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
Formel: C₈H₁₀O₅
Molecular Weight: 186,162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072503
CAS-Nummer: 85920-63-4