1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900558-1G OR900558-250MG
APOSOR900558-1GEA 877 EUR
APOSOR900558-1G APOSOR900558-250MG
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine 95%
1-Cyclopentylpyrazol-4-amine
Formel: C₈H₁₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11128189
CAS-Nummer: 1152866-89-1