tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900571-1G OR900571-5G
APOSOR900571-1GEA 219 EUR
APOSOR900571-1G APOSOR900571-5G
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate 98%
tert-Butyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23844302
CAS-Nummer: 497250-66-5