4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900574-1G OR900574-250MG
APOSOR900574-1GEA 319 EUR
APOSOR900574-1G APOSOR900574-250MG
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine 95%
4-Phenylcyclohex-3-en-1-amine
Formel: C₁₂H₁₅N
Molecular Weight: 173,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01735224
CAS-Nummer: 51171-82-5