N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]pyrrole-2,5-dione
OR900618-10G OR900618-1G OR900618-5G
APOSOR900618-10GEA 1140 EUR
APOSOR900618-10G APOSOR900618-1G APOSOR900618-5G
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide 95%
N-(4-Methoxybenzyl)maleimide
Formel: C₁₂H₁₁NO₃
Molecular Weight: 217.221 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00113970
CAS-Nummer: 140480-96-2