(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900633-1G OR900633-250MG
APOSOR900633-1GEA 0 EUR
APOSOR900633-1G APOSOR900633-250MG
(1-Methylcyclohexyl)methanol 97%
(1-Methylcyclohexyl)methanol
Formel: C₈H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270318
CAS-Nummer: 14064-13-2