(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900634-1G OR900634-5G
APOSOR900634-1GEA 219 EUR
APOSOR900634-1G APOSOR900634-5G
(1-Methylcyclohexyl)methanamine 96%
(1-Methylcyclohexyl)methanamine
Formel: C₈H₁₇N
Molecular Weight: 127,227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09607978
CAS-Nummer: 3913-98-2