3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900649-1G OR900649-25G OR900649-5G
APOSOR900649-1GEA 145 EUR
APOSOR900649-1G APOSOR900649-25G APOSOR900649-5G
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molecular Weight: 191,226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07633879
CAS-Nummer: 80917-39-1