N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900651-1G OR900651-250MG OR900651-5G
APOSOR900651-1GEA 270 EUR
APOSOR900651-1G APOSOR900651-250MG APOSOR900651-5G
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Cyclopropyl-3-hydroxybenzamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11130687
CAS-Nummer: 1019466-68-2