[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900656-1G
OR900656-250MG
APOSOR900656-1GEA
647
EUR
APOSOR900656-1G
APOSOR900656-250MG
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel:
C₁₀H₁₅ClN₂ Molecular Weight: 198.692 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09262078 CAS-Nummer: 96798-20-8 |