[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900660-1G OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA 348 EUR
APOSOR900660-1G APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formel: C₁₀H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 198,693 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08667746
CAS-Nummer: 927965-80-8