[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900701-1G OR900701-250MG OR900701-5G
APOSOR900701-1GEA 347 EUR
APOSOR900701-1G APOSOR900701-250MG APOSOR900701-5G
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol
Formel: C₈H₁₀OS
Molecular Weight: 154.229 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00196825
CAS-Nummer: 33384-77-9