N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900709-1G OR900709-5G
APOSOR900709-1GEA 219 EUR
APOSOR900709-1G APOSOR900709-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193.199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02713088
CAS-Nummer: 438026-68-7