1-Phenylcyclopropane-1-carboxamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900735-1G
OR900735-5G
APOSOR900735-1GEA
219
EUR
APOSOR900735-1G
APOSOR900735-5G
1-Phenylcyclopropane-1-carboxamide 96%
1-Phenylcyclopropane-1-carboxamide
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463735 CAS-Nummer: 6120-96-3 |