2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900748-1G OR900748-5G
APOSOR900748-1GEA 270 EUR
APOSOR900748-1G APOSOR900748-5G
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid 96%
2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoic acid
Formel: C₈H₁₅NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691200
CAS-Nummer: 22146-58-3