[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900775-1G OR900775-250MG OR900775-5G
APOSOR900775-1GEA 248 EUR
APOSOR900775-1G APOSOR900775-250MG APOSOR900775-5G
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
Formel: C₁₀H₁₂ClN
Molecular Weight: 181,662 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06213095
CAS-Nummer: 69385-29-1