2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Chloro-3-methylphenyl)methanol
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 290 EUR
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156.609 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12031743
CAS-Nummer: 61563-27-7