1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole-1-carboxylate
OR901385-250MG OR901385-1G
APOSOR901385-250MGEA 607 EUR
APOSOR901385-250MG APOSOR901385-1G
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester 98%
1-BOC-4-Methylpyrazole-3-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₅BN₂O₄
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD21099686
CAS-Nummer: 1402174-62-2