2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Oxazol-2-yl)aniline
OR901543-1G OR901543-5G
APOSOR901543-1GEA 188 EUR
APOSOR901543-1G APOSOR901543-5G
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
2-(4-Aminophenyl)oxazole
Formel: C₉H₈N₂O
Molecular Weight: 160.173 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11040381
CAS-Nummer: 62882-11-5