2-Isopropoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Isopropyloxypyridine
OR901593-1G OR901593-5G
APOSOR901593-1GEA 50.9 EUR
APOSOR901593-1G APOSOR901593-5G
2-Isopropoxypyridine 98%
2-Isopropoxypyridine
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113404
CAS-Nummer: 16096-13-2