5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2-hydroxy-4-methylpyridine, 5-Chloro-2-hydroxy-4-picoline
OR901598-1G
OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA
94.4
EUR
APOSOR901598-1G
APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143.571 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375093 CAS-Nummer: 886364-92-7 |