N-tert-Butylnicotinamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(tert-Butyl)nicotinamide
OR901670-1G OR901670-25G OR901670-5G
APOSOR901670-1GEA 125 EUR
APOSOR901670-1G APOSOR901670-25G APOSOR901670-5G
N-tert-Butylnicotinamide 96%
N-tert-Butylnicotinamide
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Molecular Weight: 178.231 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00707839
CAS-Nummer: 15828-08-7