2-Methoxy-6-phenylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901685-1G OR901685-5G
APOSOR901685-1GEA 145 EUR
APOSOR901685-1G APOSOR901685-5G
2-Methoxy-6-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-6-phenylpyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185.222 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044374
CAS-Nummer: 35070-08-7