3-Bromopyridine-2-thiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromopyridine-2(1H)-thione
OR901714-1G OR901714-5G
APOSOR901714-1GEA 162 EUR
APOSOR901714-1G APOSOR901714-5G
3-Bromopyridine-2-thiol 98%
3-Bromopyridine-2-thiol
Formel: C₅H₄BrNS
Molecular Weight: 190,061 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14651478
CAS-Nummer: 65938-86-5