6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901724-100G
OR901724-25G
OR901724-5G
APOSOR901724-100GEA
632
EUR
APOSOR901724-100G
APOSOR901724-25G
APOSOR901724-5G
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₁N·ClH Molecular Weight: 193,673 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17214294 CAS-Nummer: 1255574-45-8 |