2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
OR901746-1G OR901746-5G
APOSOR901746-1GEA 168 EUR
APOSOR901746-1G APOSOR901746-5G
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
2-Chloro-4-piperidinopyridine
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 196.677 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14702602
CAS-Nummer: 1209459-54-0