3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,5-Dichloro-2-nitropyridine
OR901858-1G
OR901858-250MG
OR901858-5G
APOSOR901858-1GEA
121
EUR
APOSOR901858-1G
APOSOR901858-250MG
APOSOR901858-5G
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
3,5-dichloro-2-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 192,988 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254585 CAS-Nummer: 610278-88-1 |