5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901872-1G OR901872-250MG
APOSOR901872-1GEA 513 EUR
APOSOR901872-1G APOSOR901872-250MG
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197.032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18255108
CAS-Nummer: 956276-47-4