3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(6-Chloropyridazin-3-yl)acetamide
OR901881-5G
APOSOR901881-5GEA 150 EUR
APOSOR901881-5G
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
3-Acetamido-6-chloropyridazine
Formel: C₆H₆ClN₃O
Molecular Weight: 171,584 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835313
CAS-Nummer: 14959-31-0