2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901886-10G OR901886-1G OR901886-5G
APOSOR901886-10GEA 647 EUR
APOSOR901886-10G APOSOR901886-1G APOSOR901886-5G
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole
Formel: C₇H₁₀N₂S
Molecular Weight: 154,233 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06358066
CAS-Nummer: 24255-45-6