2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901903-1G OR901903-5G
APOSOR901903-1GEA 168 EUR
APOSOR901903-1G APOSOR901903-5G
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-ethoxypyridine
Formel: C₇H₇Cl₂NO
Molecular Weight: 192,043 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20441926
CAS-Nummer: 1345471-27-3