(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)-4-nitropyridine
OR901944-1G
OR901944-250MG
APOSOR901944-1GEA
127
EUR
APOSOR901944-1G
APOSOR901944-250MG
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
(4-nitropyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774099 CAS-Nummer: 98197-88-7 |