Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901969-1G OR901969-5G
APOSOR901969-1GEA 226 EUR
APOSOR901969-1G APOSOR901969-5G
Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Ethyl 4-ethoxynicotinate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Molecular Weight: 195,215 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972185
CAS-Nummer: 33279-63-9