Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901985-1G OR901985-250MG
APOSOR901985-1GEA 502 EUR
APOSOR901985-1G APOSOR901985-250MG
Ethyl 4-hydroxynicotinate 98%
Ethyl 4-hydroxynicotinate
Formel: C₈H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234426
CAS-Nummer: 57905-31-4