3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902028-1G OR902028-5G
APOSOR902028-1GEA 197 EUR
APOSOR902028-1G APOSOR902028-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18254096
CAS-Nummer: 22353-53-3