(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Cyclopropyl-N-methylmethanamine
OR902120-1G
OR902120-5G
APOSOR902120-1GEA
366
EUR
APOSOR902120-1G
APOSOR902120-5G
(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine 95%
(Cyclopropylmethyl)(methyl)amine
Formel:
C₅H₁₁N Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11150443 CAS-Nummer: 18977-45-2 |