2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
OR902126-1G OR902126-250MG
APOSOR902126-1GEA 242 EUR
APOSOR902126-1G APOSOR902126-250MG
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline 95%
2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₀ClN
Molecular Weight: 167,635 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09034992
CAS-Nummer: 21172-88-3