1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902129-1G OR902129-5G
APOSOR902129-1GEA 168 EUR
APOSOR902129-1G APOSOR902129-5G
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine 96%
1-Methyl-4-(3-methylpyridin-2-yl)piperazine
Formel: C₁₁H₁₇N₃
Molecular Weight: 191,273 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546501
CAS-Nummer: 1187386-43-1