2-Phenylazepane 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902176-1G
OR902176-5G
APOSOR902176-1GEA
342
EUR
APOSOR902176-1G
APOSOR902176-5G
2-Phenylazepane 96%
2-Phenylazepane
Formel:
C₁₂H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02663698 CAS-Nummer: 3466-82-8 |