1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR902263-1G OR902263-250MG
APOSOR902263-1GEA 522 EUR
APOSOR902263-1G APOSOR902263-250MG
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
1-(Pyridin-2-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molecular Weight: 172.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02664911
CAS-Nummer: 383136-44-5