N,N-Dimethylpivalamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902440-10G
OR902440-1G
OR902440-5G
APOSOR902440-10GEA
899
EUR
APOSOR902440-10G
APOSOR902440-1G
APOSOR902440-5G
N,N-Dimethylpivalamide 98%
N,N-Dimethylpivalamide
Formel:
C₇H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043644 CAS-Nummer: 24331-71-3 |