1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902445-1G OR902445-250MG
APOSOR902445-1GEA 647 EUR
APOSOR902445-1G APOSOR902445-250MG
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine 95%
1-(2-Isocyanoethyl)-pyrrolidine
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05222853
CAS-Nummer: 2920-10-7