Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902506-1G OR902506-250MG
APOSOR902506-1GEA 447 EUR
APOSOR902506-1G APOSOR902506-250MG
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053690
CAS-Nummer: 116350-38-0