6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902576-1G
APOSOR902576-1GEA 72.5 EUR
APOSOR902576-1G
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₄
Molecular Weight: 192,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06254721
CAS-Nummer: 50551-61-6