5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902612-1G OR902612-5G
APOSOR902612-1GEA 183 EUR
APOSOR902612-1G APOSOR902612-5G
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06208645
CAS-Nummer: 870704-26-0