(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902626-1G OR902626-5G
APOSOR902626-1GEA 183 EUR
APOSOR902626-1G APOSOR902626-5G
(3-Piperidinophenyl)methanol 97%
(3-Piperidinophenyl)methanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772816
CAS-Nummer: 852180-58-6