2-Sec-butylpyrrolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902826-100MG OR902826-1G OR902826-250MG
APOSOR902826-100MGEA 190 EUR
APOSOR902826-100MG APOSOR902826-1G APOSOR902826-250MG
2-Sec-butylpyrrolidine 95%
2-Sec-butylpyrrolidine
Formel: C₈H₁₇N
Molecular Weight: 127,227 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663436
CAS-Nummer: 383127-24-0