2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902855-100MG OR902855-1G OR902855-250MG
APOSOR902855-100MGEA 183 EUR
APOSOR902855-100MG APOSOR902855-1G APOSOR902855-250MG
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02663553
CAS-Nummer: 118577-00-7